Stampa…
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307644-1G OR307644-250MG
APOSOR307644-1GEA 1440 EUR
APOSOR307644-1G APOSOR307644-250MG
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Peso molecolare: 229,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437531
CAS Number: 892874-26-9