Stampa…
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307643-1G OR307643-250MG
APOSOR307643-1GEA 550 EUR
APOSOR307643-1G APOSOR307643-250MG
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 251,752 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437530
CAS Number: 915781-03-2