Stampa…
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307642-1G OR307642-250MG
APOSOR307642-1GEA 550 EUR
APOSOR307642-1G APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 251,752 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437529
CAS Number: 915781-02-1