Stampa…
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307641-1G OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA 550 EUR
APOSOR307641-1G APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 223,699 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437528
CAS Number: 915781-01-0