Stampa…
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 666 EUR
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₅NO₃
Peso molecolare: 231,332 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437526
CAS Number: 892874-24-7