Stampa…
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307635-1G OR307635-250MG
APOSOR307635-1GEA 533 EUR
APOSOR307635-1G APOSOR307635-250MG
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Formula: C₁₉H₂₃NO₃
Peso molecolare: 313,391 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783062
CAS Number: 548443-20-5