Stampa…
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR307622-1G OR307622-250MG
APOSOR307622-1GEA 574 EUR
APOSOR307622-1G APOSOR307622-250MG
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412684
CAS Number: 109647-95-2