Stampa…
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307620-1G OR307620-250MG OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA 362 EUR
APOSOR307620-1G APOSOR307620-250MG APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366611
CAS Number: 4379-15-1