Stampa…
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307616-1G OR307616-250MG
APOSOR307616-1GEA 741 EUR
APOSOR307616-1G APOSOR307616-250MG
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₃NO₆
Peso molecolare: 337,368 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863624
CAS Number: 738629-59-9