Stampa…
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR307614-1G OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA 656 EUR
APOSOR307614-1G APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formula: C₁₈H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260390
CAS Number: 561052-59-3