Stampa…
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307611-1G OR307611-250MG
APOSOR307611-1GEA 739 EUR
APOSOR307611-1G APOSOR307611-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₄BrNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366594
CAS Number: 1170560-78-7