Stampa…
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 898 EUR
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
Peso molecolare: 165,661 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783056
CAS Number: 1212406-48-8