Stampa…
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307593-1G OR307593-250MG
APOSOR307593-1GEA 774 EUR
APOSOR307593-1G APOSOR307593-250MG
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Peso molecolare: 177,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143122
CAS Number: 205639-89-0