Stampa…
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 774 EUR
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Peso molecolare: 241,757 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366570
CAS Number: 1212211-92-1