Stampa…
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307590-1G OR307590-250MG
APOSOR307590-1GEA 774 EUR
APOSOR307590-1G APOSOR307590-250MG
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143989
CAS Number: 1212171-08-8