Stampa…
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307586-1G OR307586-250MG
APOSOR307586-1GEA 964 EUR
APOSOR307586-1G APOSOR307586-250MG
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₃₀N₂O₃
Peso molecolare: 310,432 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863643
CAS Number: 705949-12-8