(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307585-1G
OR307585-250MG
APOSOR307585-1GEA
962
EUR
APOSOR307585-1G
APOSOR307585-250MG
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₇H₃₀N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863642 CAS Number: 705949-04-8 |