Stampa…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 648 EUR
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863640
CAS Number: 1212127-10-0