Stampa…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 507 EUR
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Peso molecolare: 257.326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863638
CAS Number: 1175673-63-8