Stampa…
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 198 EUR
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Peso molecolare: 271,353 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03003684
CAS Number: 458529-74-3