Stampa…
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₂
Punto di fusione: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864361
CAS Number: 96551-21-2