3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307568-1G
OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA
648
EUR
APOSOR307568-1G
APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258128 CAS Number: 282524-95-2 |