Stampa…
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307566-1G OR307566-250MG
APOSOR307566-1GEA 361 EUR
APOSOR307566-1G APOSOR307566-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863633
CAS Number: 557091-78-8