cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307565-1G
OR307565-250MG
APOSOR307565-1GEA
781
EUR
APOSOR307565-1G
APOSOR307565-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₈H₂₄ClNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863629 CAS Number: 1176474-84-2 |