diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₉NO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07783751 CAS Number: 1212286-70-8 |