Stampa…
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 1190 EUR
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,215 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06799044
CAS Number: 24716-89-0
UN: 2735
ADR: 8,II