Stampa…
cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307558-1G OR307558-250MG
APOSOR307558-1GEA 1100 EUR
APOSOR307558-1G APOSOR307558-250MG
cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂·2ClH
Peso molecolare: 199,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052862
CAS Number: 1212102-19-6