Stampa…
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
OR307550-1G OR307550-250MG
APOSOR307550-1GEA 915 EUR
APOSOR307550-1G APOSOR307550-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Formula: C₈H₁₄N₂O
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783735
CAS Number: 105786-39-8