Stampa…
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307543-1G OR307543-250MG
APOSOR307543-1GEA 516 EUR
APOSOR307543-1G APOSOR307543-250MG
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Peso molecolare: 208.687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529685
CAS Number: 627098-24-2