Stampa…
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307520-1G OR307520-5G
APOSOR307520-1GEA 301 EUR
APOSOR307520-1G APOSOR307520-5G
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703338
CAS Number: 1170053-53-8