Stampa…
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307519-1G OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA 335 EUR
APOSOR307519-1G APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272509
CAS Number: 137110-42-0