Stampa…
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3,6-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,6-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307517-1G OR307517-5G
APOSOR307517-1GEA 293 EUR
APOSOR307517-1G APOSOR307517-5G
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Peso molecolare: 208,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703335
CAS Number: 1170838-15-9