Stampa…
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 129 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466493
CAS Number: 31163-84-5