Stampa…
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307301-1G OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA 383 EUR
APOSOR307301-1G APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁IN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30721063
CAS Number: 1639858-69-7