Stampa…
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 364 EUR
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₀ClIN₂O
Peso molecolare: 300,525 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31537585
CAS Number: 2197054-81-0