Stampa…
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307299-1G OR307299-250MG OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA 265 EUR
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28955031
CAS Number: 1352903-61-7