Stampa…
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307298-1G OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA 91.6 EUR
APOSOR307298-1G APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 291,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30721067
CAS Number: 1639858-78-8