4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Diiodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₄I₂N₂ Peso molecolare: 333.897 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20484310 CAS Number: 6715-87-3 |