Stampa…
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 91.6 EUR
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₀BrN₃O₃
Peso molecolare: 264,077 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30721068
CAS Number: 1639858-77-7