Stampa…
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 213 EUR
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272068
CAS Number: 64781-79-9