Stampa…
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307287-1G OR307287-250MG OR307287-5G
APOSOR307287-1GEA 285 EUR
APOSOR307287-1G APOSOR307287-250MG APOSOR307287-5G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆Br₂N₂O₂
Peso molecolare: 297,932 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22372689
CAS Number: 1017802-86-6