Stampa…
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 261 EUR
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂I₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26793484
CAS Number: 6645-70-1