Stampa…
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 120 EUR
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 225,869 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159639
CAS Number: 5932-18-3