Stampa…
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 102 EUR
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27988092
CAS Number: 27258-15-7