Stampa…
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307260-1G OR307260-250MG OR307260-5G
APOSOR307260-1GEA 224 EUR
APOSOR307260-1G APOSOR307260-250MG APOSOR307260-5G
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrIN₂
Peso molecolare: 272,87 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28975225
CAS Number: 27258-14-6