Stampa…
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307258-1G OR307258-250MG
APOSOR307258-1GEA 246 EUR
APOSOR307258-1G APOSOR307258-250MG
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802676
CAS Number: 893738-68-6