Stampa…
4-Cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307257-1G OR307257-5G
APOSOR307257-1GEA 123 EUR
APOSOR307257-1G APOSOR307257-5G
4-Cyclopropylaniline
4-Cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019219
CAS Number: 3158-71-2