Stampa…
3-Cyclopropylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 161 EUR
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802404
CAS Number: 485402-64-0