Stampa…
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 161 EUR
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₂
Peso molecolare: 161,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110340
CAS Number: 1049730-10-0