Stampa…
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyclopropylphenylboronic acid, (2-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307248-1G OR307248-5G OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA 155 EUR
APOSOR307248-1G APOSOR307248-5G APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₂
Peso molecolare: 161,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12760762
CAS Number: 1373393-41-9